Få mere at vide
Thiazol-4-ylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiazol-4-ylboronic Acid |
| CAS | 1016642-07-1 |
| Molekylær formel | C3 H4 B N O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H |
| SMIL | OB(O)c1cscn1 |
| IUPAC navn | 1,3-thiazol-4-ylboronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.945 |
| Formel vægt | 129.006 |