missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiazol-4-ylboronsyre, TRC

Artikelnummer. 30456816
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456816 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34472050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiazol-4-ylboronic Acid
CAS 1016642-07-1
Molekylær formel C3 H4 B N O2 S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H
SMIL OB(O)c1cscn1
IUPAC navn 1,3-thiazol-4-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.945
Formel vægt 129.006
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.