Få mere at vide
Thiazol-4-ylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30452524
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30452524 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30452524 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344720500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiazol-4-ylboronic Acid
CAS 1016642-07-1
Molekylær formel C3 H4 B N O2 S
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H
SMIL OB(O)c1cscn1
IUPAC navn 1,3-thiazol-4-ylboronsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.945
Formel vægt 129.006