Få mere at vide
Thianthrene-1-boronic acid, tech. 90%
Artikelnummer. p-7047842
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11329815
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19833.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108847-76-3 | C12H9BO2S2 | 260.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108847-76-3
Molekylær formel C12H9BO2S2
Molekylvægt (g/mol) 260.132
MDL nummer MFCD00093039
InChI nøgle FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym thianthrene-1-boronic acid, 1-thianthrenylboronic acid, thianthren-1-boronic acid, boronic acid, 1-thianthrenyl, thianthren-1-yl boronic acid, pubchem11895, acmc-1c7cr, boronic acid, b-1-thianthrenyl
PubChem CID 2734382
IUPAC navn thianthren-1-ylboronic acid
SMIL B(C1=C2C(=CC=C1)SC3=CC=CC=C3S2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thianthrene-1-boronic acid
Smeltepunkt 145°C to 149°C
Mængde 1 g
Beilstein 225524
Formel vægt 260.14
Procent renhed 90%
Grad Teknisk