Få mere at vide
Thianthrene-1-boronic acid, tech. 90%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thianthrene-1-boronic acid |
| Smeltepunkt | 145°C to 149°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 225524 |
| Formel vægt | 260.14 |
| Procent renhed | 90% |
| Grad | Technical |