Få mere at vide
Thiane, TRC
Artikelnummer. 30453144
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Artikelnummer. Mængde
30453144 10 g
30455253 5 g
30450170 25 g
3 options
Artikelnummer. 30453144
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT34414510G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1613-51-0
Kemisk navn eller materiale Thiane
Formel vægt 102.0503
InChI formel InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
IUPAC navn thiane
Molekylær formel C5H10S
Molekylvægt (g/mol) 102.2
SMIL C1CCSCC1
Synonym NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
Tekniske data
Mængde 10 g