Få mere at vide
Thiane, TRC
Artikelnummer. 30455253
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455253 5 g
30453144 10 g
30450170 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3441455G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1613-51-0
Molekylær formel C5H10S
Molekylvægt (g/mol) 102.2
Synonym NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
IUPAC navn thiane
SMIL C1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Formel vægt 102.0503