Få mere at vide
Thianaphthene, 97%
Artikelnummer. 10173520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173520 5 g Glasflaske 5g
10636342 25 g Glasflaske 25g
10582154 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138620050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-15-8
Molekylær formel C8H6S
Molekylvægt (g/mol) 134.2
MDL nummer MFCD00005864
InChI nøgle FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
PubChem CID 7221
ChEBI CHEBI:35858
IUPAC navn 1-benzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Thianaphthene
Smeltepunkt 28.0°C to 32.0°C
Farve Pink til hvid eller gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 221.0°C to 222.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 17, 59
Merck Index 15, 9455
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in usual organic solvents, soluble in ethanol, ethylether, acetone
Formel vægt 134.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thianaphthene
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faroangivelser
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.