Få mere at vide
Thiamphenicol, TRC
Artikelnummer. 30453169
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30453169 1 g
1 options
Artikelnummer. 30453169 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3441601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H15 Cl2 N O5 S
Mængde 1 g
Synonym Thiamphenicol, Acetamide','2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-','[R-(R*,R*)]-, Acetamide','2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methylsulfonyl)phenethyl]-','D-threo-(+)- (8CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide, (+)-Thiamphenicol, (2'R,3'R)-Thiamphenicol, (Methylsulfonyl)chloramphenicol, 8065CB, D-Thiocymetin, D-Thiophenicol, D-d-threo-2-Dichloroacetamido-1-(4-methylsulfonylphenyl)-1,3-propanediol, D-threo-(1R,2R)-1-(p-Methylsulfonylphenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, Dextrosulphenidol, NSC 522822, Thiamphenicol, Thiocymetin, Thiophenicol, Tirsan, Win 5063-2, Acetamide','2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]-
InChI formel InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 356.22
Formel vægt 355.0048
Procent renhed >95