Få mere at vide
Thiamphenicol, Mikromol™
Artikelnummer. 17952586
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17952586 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17952586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0737.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Thiamphenicol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Analyt- eller komponentnavne Thiamphenicol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H15 Cl2 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Thiamphenicol
InChI formel InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 356.22
Mængde 500 mg
Formel vægt 355,0048 g/mol