Få mere at vide
Thiamphenicol, 99,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465251 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465251 5 g 5g
11475251 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465251 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215684605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    1316.44 DKK / 5g
    Spare 68.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 15318-45-3
Molekylær formel C12H15Cl2NO5S
Molekylvægt (g/mol) 356.214
InChI nøgle OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonym D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC navn 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamphenicol
Type Thiamphenicol
Fysisk form Fritflydende pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 0.995
Formel vægt 356.2