Få mere at vide
Thiamphenicol 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317519
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317519 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317519 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17457000AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Analyt- eller komponentnavne Thiamphenicol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H15 Cl2 N O5 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Thiamphenicol
InChI formel InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 356.22
Mængde 1 ml
Formel vægt 355,0048 g/mol