Få mere at vide
Thiamiprine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamiprine |
| CAS | 5581-52-2 |
| Molekylær formel | C9 H8 N8 O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Thiamiprine, 1H-Purin-2-amine','6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]- (9CI), Purine','2-amino-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine, Aminoazathioprin, BW 57-323, Guaneran, ITG, NSC 38887, Tiamiprin, Tiamiprine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N8O2S/c1-16-3-13-6(17(18)19)8(16)20-7-4-5(12-2-11-4)14-9(10)15-7/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12,14,15) |
| SMIL | Cn1cnc(c1Sc2nc(N)nc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.28 |
| Formel vægt | 292.0491 |