Få mere at vide
Thiamiprine, Mikromol™
Artikelnummer. 30050596
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050596 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1292.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thiamiprine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamiprine
CAS 5581-52-2
Analyt- eller komponentnavne Thiamiprine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 N8 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Thiamiprine, 1H-Purin-2-amine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]- (9CI), Purine, 2-amino-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine, Aminoazathioprin, BW 57-323, Guaneran, ITG, NSC 38887, Tiamiprin, Tiamiprine, Azathioprine Related Compound G, Azathioprine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C9H8N8O2S/c1-16-3-13-6(17(18)19)8(16)20-7-4-5(12-2-11-4)14-9(10)15-7/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12,14,15)
SMIL Cn1cnc(c1Sc2nc(N)nc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanyl-7H-purin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 292.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 292.0491 g/mol