Få mere at vide
Thiamine Triphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine Triphosphate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N4O10P3S/c1-8-11(30-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13)3-4-24-28(20,21)26-29(22,23)25-27(17,18)19/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H5-,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23) |
| Formel vægt | 504 |