Få mere at vide
Tiamin Thiocarbamat, TRC
Artikelnummer. 30456857
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456857 100 mg
30455446 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344093100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine Thiocarbamate
Analyt- eller komponentnavne Thiamine Thiocarbamate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14H20N4O3S2
Synonym [(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]carbamodithioic Acid 1-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-oxopropyl Ester + 2-(3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-thioxothiazolidin-5-yl)ethyl acetate
Løsningstype Fedt
SMIL -NC1=C(CN2C(SC(CCOC(C)=O)C2(O)C)=S)C=NC(C)=N1.NC3=C(CNC(SC(C(C)=O)CCOC(C)=O)=S)C=NC(C)=N3
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 356.46