Få mere at vide
Thiamine Pyrophosphate Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine pyrophosphate chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H |
| Formel vægt | 460.0138 |
| Procent renhed | >95% |