Få mere at vide
Thiamine Nitrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine Mononitrate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1 |
| Formel vægt | 327.1001 |