Få mere at vide
Thiamine nitrate
Artikelnummer. 15472859
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472859 10 g 10g
15482859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60014.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 532-43-4 | C12H17N5O4S | 327.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-43-4
Molekylær formel C12H17N5O4S
Molekylvægt (g/mol) 327.36
MDL nummer MFCD00036330
InChI nøgle UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiamine nitrate, thiamine mononitrate, vitamin b1 nitrate, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
PubChem CID 10762
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;nitrat
SMIL [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine nitrate
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
Mængde 10 g
Merck Index 14,9295
Formel vægt 327.36
Fysisk form Pulver