Få mere at vide
Thiamine Monophosphate Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30137343
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137343 2.5 g 2.5g
30133154 5 g -
17984895 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3441422.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 273724-21-3
Molekylær formel C12 H18 N4 O4 P S . Cl . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 416.82
Synonym 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-thiazolium Chloride Hydrate (1:1:2), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, chloride, dihydrate (9CI), Thiamine Monophosphate Dihydrate
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethyl dihydrogen phosphate;chloride;dihydrate
SMIL O.O.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Thiamine Monophosphate Dihydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H17N4O4PS.ClH.2H2O/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H;2*1H2
Formel vægt 416.0686
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.