Få mere at vide
Thiamine Hydrogen Succinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine Hydrogen Succinate |
| CAS | 109649-24-3 |
| Molekylær formel | C16H21ClN4O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-[2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)ethyl]-4-methyl-thiazolium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O4S.ClH/c1-10-13(5-6-24-15(23)4-3-14(21)22)25-9-20(10)8-12-7-18-11(2)19-16(12)17;/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3,(H2-,17,18,19,21,22);1H |
| SMIL | [Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOC(=O)CCC(=O)O)c2C)c(N)n1 |
| IUPAC navn | 4-[2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethoxy]-4-oxobutanoic acid;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.1 |
| Formel vægt | 400.0972 |