Få mere at vide
Thiamine Hydrochloride (White Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10113533
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113533 100 g Glass Bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 10113533 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP892100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This vitamin is suitable for use in systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Smeltepunkt 260°C
Farve White
Tæthed 1.4g/cm³
pH 2.7 to 3.4
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C12H18Cl2N4OS
Mængde 100 g
Rester efter fordampning 0.2% max.
Merck Index 15, 9447
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI nøgle DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chloride;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formel vægt 300.66
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Solid