Få mere at vide
Tiaminhydrochlorid (Vitamin B1), LoGiCal
Artikelnummer. 30461604
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461604 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461604 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0049.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Analyt- eller komponentnavne Thiamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol; klorid; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 337.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 336,0578 g/mol