Få mere at vide
Tiamin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 336.0578 |
| Procent renhed | >95% |