Få mere at vide
Thiamine Hydrochloride, Powder, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453421 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11453421 25 g
11463421 100 g
11473421 250 g
11483421 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11453421 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210302825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tiamin (vitamin B1) er et af de essentielle vitaminer og er nødvendigt for kulhydratmetabolismen.
Thiaminhydrochlorid bruges som tilsætningsstof til fødevarer for at tilføre en bouillon/kødagtig smag til sovser eller supper. Det bruges også som kosttilskud. Bruges til fluorometrisk bestemmelse af kviksølv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-03-8
Molekylær formel C12H17ClN4OS·HCl
Molekylvægt (g/mol) 337.263
MDL nummer MFCD00012780
Synonym Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride, Vitamin B1 HCl, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine Hydrochloride
Navn note Food Supplement
Mængde 25 g
Beilstein 3851771
IUPAC navn 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-
Formel vægt 337.3
Fysisk form Pulver