Få mere at vide
Thiamine Hydrochloride (Crystalline), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11472041 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11472041 250 g
1 options
Artikelnummer. 11472041 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219474983
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Cell Culture ReagentUsed in fluorometric determination of mercury
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Molekylær formel C12H18Cl2N4OS
Mængde 250 g
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI nøgle DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chlorid;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formel vægt 337.3
Fysisk form Krystallinsk