Få mere at vide
Tiaminhydrochlorid, 99% (tør vægt), kan indeholde op til 5% vand
Artikelnummer. 11454127
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454127 1000 g 1000g
11483930 100 g 100g
11464127 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19560.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-03-8 | C12H18Cl2N4OS | 337,263 g/mol
Thiaminhydrochlorid spiller en vigtig rolle som næringsstof for kulhydratmetabolisme og i nervefunktion. Det finder anvendelse som et fødevaretilsætningsstof for at tilføje en bouillon/kødsmag til saucer eller supper. Det er involveret i fremstillingen af 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazoliumchlorid. Derudover finder det anvendelse i aminosyresyntese i dyrkede celler, som er til stede i mange klassiske og serumfrie formuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thiaminhydrochlorid spiller en vigtig rolle som næringsstof for kulhydratmetabolisme og i nervefunktion. Det finder anvendelse som et fødevaretilsætningsstof for at tilføje en bouillon/kødsmag til saucer eller supper. Det er involveret i fremstillingen af 3-(4-amino-2-methyl-pyrimidin-5-ylmethyl)-5-(2-hydroxy-ethyl)-4-methyl-thiazoliumchlorid. Derudover finder det anvendelse i aminosyresyntese i dyrkede celler, som er til stede i mange klassiske og serumfrie formuleringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, glycerol, ethanol, dimethylsulfoxid og methanol. Uopløseligt i benzen, hexan, chloroform og ether.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-03-8
Molekylær formel C12H18Cl2N4OS
Molekylvægt (g/mol) 337.263
MDL nummer MFCD00012780
InChI nøgle DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chlorid;hydrochlorid
SMIL CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Analyseprocentområde 0.99
Assay Procent Noter (tørvægt), kan forts. op til 5 % vand
Mængde 1000 g
Beilstein 3851771
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9295
Opløselighedsinformation Soluble in water,glycerol,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in benzene,hexane,chloroform and ether.
Formel vægt 337.28
Procent renhed 99%