Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thiaminhydrochlorid, 98,5-101,5 %
Artikelnummer. p-200032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
Artikelnummer. 10477540
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thiaminhydrochlorid, 98,5-101,5%, C12H17ClN4OS.HCl, CAS-nummer-67-03-8, aneurinhydrochlorid, berin, thiaminchlorid, thiaminchloridhydrochlorid, thiamindichlorid, thiamin-HCl, thiaminhydrochlorid, thiaminiumchlorid, thiaminiumchlorid, 1-vitamin, 9-vitamin, 1-hydrochlorid, 8-vitamin, trophit, 5-1 kg. 101,5 %
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-03-8
Molekylær formel C12H17ClN4OS·HCl
Molekylvægt (g/mol) 337.26
MDL nummer MFCD00012780
InChI nøgle DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;chlorid;hydrochlorid
SMIL CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine hydrochloride
Navn note 98.5-101.5%
Smeltepunkt 250.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 27, IV, 1766
Merck Index 15, 9447
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1 g/mL. Other solubilities: 1 g/18 mL glycerol - 1 g/100 mL 95% alcohol, 1 g/315 mL abs. alcohol, soluble in propylene glycol, practically insoluble in hexane, chloroform, insoluble in benzene, diethyl ether
Formel vægt 337.26
Procent renhed 98.5-101.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver