Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thiaminhydrochlorid, 98,5-101,5 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine hydrochloride |
| Navn note | 98.5-101.5% |
| Smeltepunkt | 250,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5 til 101,5 % |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 27, IV, 1766 |
| Merck Index | 15, 9447 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thiamine hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Thiamine hydrochloride