Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thiaminhydrochlorid, 98,5-101,5 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamine hydrochloride |
| Navn note | 98.5-101.5% |
| Smeltepunkt | 250.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5 to 101.5% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 27, IV, 1766 |
| Merck Index | 15, 9447 |
| Vis mere |