Få mere at vide
Thiamine Hydrochloride, 100%, Cell Culture Reagent, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462041 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11462041 100 g
1 options
Artikelnummer. 11462041 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219474980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
CAS 67-03-8
Molekylær formel C12H18Cl2N4OS
Mængde 100 g
Synonym thiamine hydrochloride, aneurine hydrochloride, thiamine hcl, vitamin b1 hydrochloride, thiamine dichloride, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, vitamin b1, thiaminium chloride
InChI nøgle DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Molekylvægt (g/mol) 337.26
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105