Få mere at vide
Tiaminacetat hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30455900
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30455900 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30455900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34407525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamine Acetate Hydrochloride
CAS 1037-29-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14H19N4O2S.HCl.Cl
Mængde 25 mg
Synonym Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','hydrochloride (1:1:1), Thiamine','acetate (ester)','monohydrochloride (8CI), Thiamine','acetate','hydrochloride (7CI), Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMIL Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C
IUPAC navn 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethylacetat; klorid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 379.31
Formel vægt 378.0684
Procent renhed >95