Få mere at vide
Thiamethoxam, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710579 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17710579 1 g
1 options
Artikelnummer. 17710579 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 470050010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamethoxam
CAS 153719-23-4
Synonym 3-(2-chlor-5-thiazolylmethyl)tetrahydro-5-methyl-N-nitro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imin
Mængde 1 g
Smeltepunkt 137 °C til 143 °C
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C8 H10 Cl N5 O3 S
Fysisk form Pulver eller krystaller
Farve Hvid til lys-gul til lys-beige
Renhed ≥97,5 %