Få mere at vide
Thiamethoxam-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325502
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325502 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325502 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17453013AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiamethoxam-desmethyl
CAS 171103-04-1
Analyt- eller komponentnavne Thiamethoxam-desmethyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 Cl N5 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-1,3,5-Oxadiazin-4-amine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-, 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-2H-1,3,5-oxadiazin-4-amine, CGA 330050, Desmethylthiamethoxam, N-Desmethylthiamethoxam
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11)
SMIL [O-][N+](=O)NC1=NCOCN1Cc2cnc(Cl)s2
IUPAC navn N-[3-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2,6-dihydro-1,3,5-oxadiazin-4-yl]nitramide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 277.6881
Mængde 1 ml
Formel vægt 277.0036 g/mol