Få mere at vide
Thiamethoxam-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamethoxam-desmethyl |
| CAS | 171103-04-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thiamethoxam-desmethyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N5 O3 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2H-1,3,5-Oxadiazin-4-amine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-, 3-[(2-Chloro-5-thiazolyl)methyl]-3,6-dihydro-N-nitro-2H-1,3,5-oxadiazin-4-amine, CGA 330050, Desmethylthiamethoxam, N-Desmethylthiamethoxam |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11) |
| SMIL | [O-][N+](=O)NC1=NCOCN1Cc2cnc(Cl)s2 |
| Vis mere |