missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thialdine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thialdine |
| CAS | 638-17-5 |
| Molekylær formel | C6H13NS2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2α,4α,6α)-Dihydro-2,4,6-trimethyl-4H-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethyldihydro-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethylperhydro-1,3,5-dithiazine, 2,4,6-Trimethylperhydro-1,3-dithiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-7H,1-3H3/t4-,5+,6- |
| SMIL | C[C@@H]1N[C@H](C)S[C@H](C)S1 |
| IUPAC navn | (4R,6S)-2,4,6-trimethyl-1,3,5-dithiazinane |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.3 |
| Formel vægt | 163.0489 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?