Få mere at vide
Thiacloprid, TRC
Artikelnummer. 30133296
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133296 5 g
30041110 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3439005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111988-49-9
Molekylær formel C10 H9 Cl N4 S
Molekylvægt (g/mol) 252.72
Synonym Cyanamide, N-[3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]-, [N(Z)]- (ACI), [N(Z)]-N-[3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]cyanamide (ACI), Cyanamide, [3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-thiazolidinylidene]-, [N(Z)]- (9CI), Bariard, Biscaya, Calypso, Calypso (pesticide), Calypso 480SC, Calypso 4F, Calypso 70WG, Calypso Ultra, Sonido, Thiacloprid
IUPAC navn (Z)-[3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene]cyanamide
SMIL Clc1ccc(CN2CCS/C/2=N\C#N)cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiacloprid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10-
Formel vægt 252.0236