Få mere at vide
Thiabendazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiabendazole |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13) |
| Formel vægt | 201.0361 |