Få mere at vide
Thiabendazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Thiabendazole inhibites the mitochondrial helminth-specific enzyme, fumarate reductase, with anthelminthic property.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiabendazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 148-79-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H7N3S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (248.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |