missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thiabendazole-d4 (Major), TRC

Artikelnummer. 30449391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449391 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30449391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34415210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiabendazole-d4
CAS 1190007-20-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 D4 H3 N3 S
Mængde 10 mg
Synonym 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(1,3-thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole, 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole-4,5,6,7-d4, Thiabendazole-d4, Tiabendazole-d4, Tiabendazole-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4)','Thiabendazole D4 (benzimidazol 4,5,6,7 D4)
InChI formel InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(nc2c1[2H])c3cscn3
IUPAC navn 4-(4,5,6,7-tetradeuterio-1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
Molekylvægt (g/mol) 205.272
Formel vægt 205.061
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.