Få mere at vide
Thiabendazole-d4 (benzimidazole-4,5,6,7-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiabendazole-d4 |
| CAS | 1190007-20-5 |
| Molekylær formel | C10 D4 H3 N3 S |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(1,3-thiazol-4-yl)-1 H-benzimidazole, 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1 H-benzimidazole-4,5,6,7-d4, Thiabendazole-d4, Tiabendazole-d4, Tiabendazole-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4), Thiabendazole D4 (benzimidazol 4,5,6,7 D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6 H,(H,12,13)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2[nH]c(nc2c1[2 H])c3cscn3 |
| IUPAC navn | 4-(4,5,6,7-tetradeuterio-1 H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.272 |
| Formel vægt | 205.061 g/mol |
| Vis mere |