Få mere at vide
Thiabendazole-5-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321167
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321167 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321167 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17450500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thiabendazole-5-hydroxy
CAS 948-71-0
Analyt- eller komponentnavne Thiabendazole-5-hydroxy
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H7 N3 O S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-(4-thiazolyl)- (9CI), 5(or 6)-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (7CI), 5-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol, 5-Hydroxythiabendazole
InChI formel InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
SMIL Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
IUPAC navn 2-(1,3-thiazol-4-yl)-1H-benzimidazol-5-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 217.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 217.031 g/mol