Få mere at vide
Thiabendazole-5-hydroxy 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiabendazole-5-hydroxy |
| CAS | 948-71-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thiabendazole-5-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H7 N3 O S |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1H-Benzimidazol-5-ol, 2-(4-thiazolyl)- (9CI), 5(or 6)-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (7CI), 5-Benzimidazolol, 2-(4-thiazolyl)- (8CI), 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazol-6-ol, 5-Hydroxythiabendazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13) |
| Løsningstype | Single Solution |
| Vis mere |