missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ι,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30353147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353147 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2382101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Iota,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid
CAS 127105-40-2
Molekylær formel C18 H34 O5
Mængde 1 mg
Synonym 9,10-Dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16-17(23-16)13-15(20)14(19)10-8-5-4-6-9-12-18(21)22/h14-17,19-20H,2-13H2,1H3,(H,21,22)
SMIL CCCCCC1OC1CC(O)C(O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn 9,10-dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Formel vægt 330.241
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.