missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ι,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iota,theta-Dihydroxy-3-pentyl-2-oxiraneundecanoic Acid |
| CAS | 127105-40-2 |
| Molekylær formel | C18 H34 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 9,10-Dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16-17(23-16)13-15(20)14(19)10-8-5-4-6-9-12-18(21)22/h14-17,19-20H,2-13H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CCCCCC1OC1CC(O)C(O)CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 9,10-dihydroxy-11-(3-pentyloxiran-2-yl)undecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.46 |
| Formel vægt | 330.241 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?