Få mere at vide
Corning™ Thermowell™ Guld 96-brønds polypropylen PCR mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10591013 Shop alle Corning produkter
Farve:
Klar
Nederdel stil:
Forhøjet
Fuld
Halv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10591013
Brand: Corning™ 3753
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i hel, halv og forhøjet nederdel
Corning Thermowell GOLD 96-brønds PCR mikroplader tilbydes i fire formater for at sikre maksimal fleksibilitet og et perfekt match til dine applikationer. Originalen Thermowell 96-brønds PCR-mikroplader er universel pasform og kan skæres i 3 x 8 brønds segmenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNase, RNase-fri
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Nederdel stil Halv
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til automatisering, RT-PCR-applikationer
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.