Få mere at vide
WTW™ Termostatskab
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7214210
Dør stil:
Solid dør
Artikelnummer. 16351868
Brand: WTW™ 208450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De WTW™ kompakt termostatskab er designet til op til to OxiTop™ IS 12 røreplatforme. Den er nem at integrere i arbejdsmiljøet og perfekt egnet til standardapplikationer.
  • Termostatskabe til Oxitop™ respirometre
  • Velegnet til BOD, OECD 301F, jordrespiration og anaerob nedbrydning
  • Temperatur justerbar i trin på 1K mellem 10 °C og 40 °C
  • Miljøvenligt kølemiddel R600a
  • To indvendige stik til tilslutning af røreplatforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 180 L
Til brug med (udstyr) For op til to OxiTop™ IS 12 røreplatforme
Antal hylder 1
Temperaturområde (metrisk) 10°C til 40°C
Dør stil Solid dør
Inkluderer To indvendige stikkontakter og massiv dør
Model- TS 608/2 i
Kølemiddel Miljøvenligt kølemiddel R 600 A
Temperaturopløsning 1 °C
Temperaturensartethed ±0,5 K
Dimensioner (L x B x H) 600 x 600 x 850 mm (udvendig)
Bredde (metrisk) interiør 513 mm
Højde (metrisk) interiør 702 mm
Dybde (metrisk) interiør 441 mm