Få mere at vide
SI Analytics™ Termostatisk bad
Artikelnummer. 11964709 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Uigennemsigtig eller gennemskinnelig væske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
11964709 Uigennemsigtig eller gennemskinnelig væske Hver
1 options
Artikelnummer. 11964709 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285418526
På lager
SI Analytics™ Thermostatic Bath features an acrylic glass container that can hold up to two measuring points.
  • Glass Panelled Thermostatic Bath
  • Working temperature 10°C to 60°C
  • Acrylic glass container for up to two measuring points
  • Heater with Pt 100-PID control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Nedsænkningstermostat
Til brug med (applikation) Uigennemsigtig eller gennemskinnelig væske
Model- CT 72/P
Temperatur (metrisk) Maksimum 60 °C
Elektriske krav 230 V
Spænding 230 V