Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termostateret enkeltcelleholder til GENESYS 140/150/180& BioMate 160 spektrofotometre
Artikelnummer. p-7138509 Shop alle Thermo Scientific produkter
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre, 1-Cell Holder + EU Power Cable
Til brug med (udstyr):
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre
Inkluderer:
1-Cell Holder + EU Power Cable
TPS 1500W Sealed Peltier
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15825427
Brand: Thermo Scientific™ 840306700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kontroller prøvetagningstemperaturer til biovidenskabelige applikationer såsom biokemisk kinetik, enzymatisk fødevareanalyse og ligevægtsundersøgelser.
Ideel til biovidenskabelige applikationer såsom biokemisk kinetik, enzymatisk fødevareanalyse og ligevægtsundersøgelser.
Luftkølet Peltier termostateret enkeltcelleholder til GENESYS 140/150/180 og BioMate 160 spektrofotometre. Tilbehøret passer inde i prøverummet på instrumentet.
  • Inkluderer celleholder til 10 mm vejlængde firkantede celler
  • Temperaturområde 20° C til 60° C
  • Fuldt styret af instrumentets indbyggede software eller Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software
  • Magnetisk omrøring (variabel hastighed) for celler i fuld størrelse
  • Velegnet til brug med umaskerede celler ≥ 1000μ L nominelt volumen
  • Mikroceller < 1000μ L skal være maskeret type
  • Yderligere 10 pakker PTFE-coatede kuvette-rørestave (5 mm x 2 mm) tilgængelige
  • Multi-spændings strømforsyning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Termostateret Peltier enkeltcelleholder
Til brug med (udstyr) GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
Holder 10 mm vejlængde firkantede celler
Inkluderer 1-Cell Holder + EU Power Cable
Temperaturpræcision ±0,10° C
Termostatering Luftkølet Peltier
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Termostateret enkeltcelleholder til GENESYS 140/150/180& BioMate 160 spektrofotometre >