Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termostateret enkeltcelleholder til GENESYS™
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Ideelt til livsvidenskabelige anvendelser som biokemisk kinetik, enzymatisk fødevareanalyse og ligevægtsstudier. Luftkølet Peltier-termostateret enkeltcelleholder til GENESYS G5-familien af spektrofotometre. Tilbehøret passer inde i instrumentets prøverum.
Luftkølet Peltier termostateret enkeltcelleholder til GENESYS 140/150/180 og BioMate 160 spektrofotometre. Tilbehøret passer ind i instrumentets prøverum.
- Inkluderer celleholder til 10 mm kvadratceller med stilængde
- Temperaturområde 20° °C til 60° °C
- Fuldt styret af instrumentets ombordværende software eller Thermo Scientific™ VISIONlite™ software
- Magnetisk omrøring (variabel hastighed) for fuldstørrelsesceller
- Egnet til brug med umaskerede celler >= 1000 μl nominelt volumen
- Mikroceller < 1000 μl skal være maskerede
- Yderligere 10 pakker PTFE-belagte cuvette-rørstænger (5 mm x 2 mm) tilgængelige
- Multi-spændingsforsyning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Termostateret Peltier enkeltcelleholder |
| Til brug med (udstyr) | GENESYS G5 |
| Holder | 10 mm kvadratceller med banelængde |
| Inkluderer | 1-celleholder + britisk strømkabel |
| Temperaturpræcision | ±0,10 °C |
| Termostatering | Luftkølet Peltier |