Få mere at vide
Thermo Scientific™ Termostateret enkeltcelleholder til GENESYS™
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Ideelt til livsvidenskabelige anvendelser som biokemisk kinetik, enzymatisk fødevareanalyse og ligevægtsstudier. Luftkølet Peltier-termostateret enkeltcelleholder til GENESYS G5-familien af spektrofotometre. Tilbehøret passer inde i instrumentets prøverum.
Luftkølet Peltier termostateret enkeltcelleholder til GENESYS 140/150/180 og BioMate 160 spektrofotometre. Tilbehøret passer inde i prøverummet på instrumentet.
- Inkluderer celleholder til 10 mm vejlængde firkantede celler
- Temperaturområde 20° C til 60° C
- Fuldt styret af instrumentets indbyggede software eller Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software
- Magnetisk omrøring (variabel hastighed) for celler i fuld størrelse
- Velegnet til brug med umaskerede celler ≥ 1000μ L nominelt volumen
- Mikroceller < 1000μ L skal være maskeret type
- Yderligere 10 pakker PTFE-coatede kuvette-rørestave (5 mm x 2 mm) tilgængelige
- Multi-spændings strømforsyning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Termostateret Peltier enkeltcelleholder |
| Til brug med (udstyr) | GENESYS G5 |
| Holder | 10 mm vejlængde firkantede celler |
| Inkluderer | 1-celle holder + EU strømkabel |
| Temperaturpræcision | ±0,10° C |
| Termostatering | Luftkølet Peltier |